4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
PC28109-5G
APOSPC28109-5GEA
180
EUR
APOSPC28109-5G
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine 97%
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₂O₃ Molecular Weight: 276,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100093 CAS-Nummer: 54672-11-6 |