1-Methyl-5-(morpholin-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28110-1G
APOSPC28110-1GEA
1570
EUR
APOSPC28110-1G
1-Methyl-5-(morpholin-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
1-Methyl-5-(morpholin-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 260,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141044 CAS-Nummer: 318517-82-7 |