1-Methyl-2-oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28117-1G
APOSPC28117-1GEA
1570
EUR
APOSPC28117-1G
1-Methyl-2-oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
1-Methyl-2-oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₉F₃N₂O Molecular Weight: 278,229 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00232375 CAS-Nummer: 338964-42-4 |