N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N'-methylprop-2-enehydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28118-1G
APOSPC28118-1GEA
1570
EUR
APOSPC28118-1G
N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N'-methylprop-2-enehydrazide, tech
N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N'-methylprop-2-enehydrazide
Formel:
C₁₀H₉ClF₃N₃O Molecular Weight: 279,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01443836 CAS-Nummer: 338965-00-7 |