2-[(2-Fluorophenyl)methylidene]propanedinitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28119-1G
APOSPC28119-1GEA
1570
EUR
APOSPC28119-1G
2-[(2-Fluorophenyl)methylidene]propanedinitrile, tech
2-[(2-Fluorophenyl)methylidene]propanedinitrile
Formel:
C₁₀H₅FN₂ Molecular Weight: 172,159 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00224065 CAS-Nummer: 2698-43-3 |