1-[(4-Fluorophenyl)methoxy]-1H-imidazole-2-carbaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28121-1G
APOSPC28121-1GEA
1570
EUR
APOSPC28121-1G
1-[(4-Fluorophenyl)methoxy]-1H-imidazole-2-carbaldehyde, tech
1-[(4-Fluorophenyl)methoxy]-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₉FN₂O₂ Molecular Weight: 220,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871563 CAS-Nummer: 551921-62-1 |