1,1,1-Trifluoro-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28122-1G
APOSPC28122-1GEA 1570 EUR
APOSPC28122-1G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Molecular Weight: 274,282 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02083036
CAS-Nummer: 672952-04-4