1-[2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28128-1G
APOSPC28128-1GEA 1570 EUR
APOSPC28128-1G
1-[2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, tech
1-[2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Formel: C₁₀H₇F₆NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08281871
CAS-Nummer: 882747-78-6