2-{[(2-Fluorophenyl)amino]methylidene}-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28132-1G
APOSPC28132-1GEA
1570
EUR
APOSPC28132-1G
2-{[(2-Fluorophenyl)amino]methylidene}-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(2-Fluorophenyl)amino]methylidene}-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₅H₁₆FNO₂ Molecular Weight: 261,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00816217 CAS-Nummer: 370853-51-3 |