2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28133-1G
APOSPC28133-1GEA 1570 EUR
APOSPC28133-1G
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid, tech
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05256204
CAS-Nummer: 133427-95-9