1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28134-1G
APOSPC28134-1GEA 1570 EUR
APOSPC28134-1G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₆F₃NO
Molecular Weight: 211,225 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05256215
CAS-Nummer: 866051-24-3