Methyl 1-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28135-1G
APOSPC28135-1GEA
1570
EUR
APOSPC28135-1G
Methyl 1-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, tech
Methyl 1-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁ClFNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00232689 CAS-Nummer: 400086-05-7 |