(3E)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(methoxyimino)propanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28139-1G
APOSPC28139-1GEA
1570
EUR
APOSPC28139-1G
(3E)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(methoxyimino)propanenitrile, tech
(3E)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-(methoxyimino)propanenitrile
Formel:
C₁₀H₇ClF₃N₃O Molecular Weight: 277,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663744 CAS-Nummer: 344263-44-1 |