(2Z)-2-[(4-Fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28142-1G
APOSPC28142-1GEA 1570 EUR
APOSPC28142-1G
(2Z)-2-[(4-Fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(4-Fluorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel: C₁₄H₁₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00440969
CAS-Nummer: 209863-77-4