1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino}pyrrolidin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28143-1G
APOSPC28143-1GEA
1570
EUR
APOSPC28143-1G
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino}pyrrolidin-2-one, tech
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino}pyrrolidin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₁ClF₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664606 CAS-Nummer: 339014-75-4 |