1,1,1-Trifluoro-3-(thiomorpholin-4-yl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28145-1G
APOSPC28145-1GEA
1570
EUR
APOSPC28145-1G
1,1,1-Trifluoro-3-(thiomorpholin-4-yl)propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-(thiomorpholin-4-yl)propan-2-ol
Formel:
C₇H₁₂F₃NOS Molecular Weight: 215,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871641 CAS-Nummer: 478068-13-2 |