(2R)-3-{1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl}-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28149-1G
APOSPC28149-1GEA
1570
EUR
APOSPC28149-1G
(2R)-3-{1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl}-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, tech
(2R)-3-{1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl}-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel:
C₁₀H₁₆F₃NO₃ Molecular Weight: 255,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809966 CAS-Nummer: 477762-19-9 |