2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28150-1G
APOSPC28150-1GEA 1570 EUR
APOSPC28150-1G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, tech
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₁H₁₀ClF₂NO
Molecular Weight: 245,653 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02571244
CAS-Nummer: 478079-32-2