2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28155-1G
APOSPC28155-1GEA
121
EUR
APOSPC28155-1G
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, tech
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848674 CAS-Nummer: 866133-65-5 |