8-(Trifluoromethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28158-1G
APOSPC28158-1GEA
1570
EUR
APOSPC28158-1G
8-(Trifluoromethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one, tech
8-(Trifluoromethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
Formel:
C₁₀H₉F₃N₂O Molecular Weight: 230,186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04126045 CAS-Nummer: 37040-48-5 |