1,1,1-Trifluoro-3-{[(furan-2-yl)methyl]amino}propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28159-1G
APOSPC28159-1GEA 1570 EUR
APOSPC28159-1G
1,1,1-Trifluoro-3-{[(furan-2-yl)methyl]amino}propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-{[(furan-2-yl)methyl]amino}propan-2-ol
Formel: C₈H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 209,166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04123187
CAS-Nummer: 866135-03-7