(E)-N'-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-N,N-dimethylmethanimidamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28168-1G
APOSPC28168-1GEA
1570
EUR
APOSPC28168-1G
(E)-N'-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-N,N-dimethylmethanimidamide, tech
(E)-N'-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-N,N-dimethylmethanimidamide
Formel:
C₉H₁₀ClF₃N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215321 CAS-Nummer: 339029-44-6 |