2-(2-Fluorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28170-1G
APOSPC28170-1GEA
1570
EUR
APOSPC28170-1G
2-(2-Fluorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile, tech
2-(2-Fluorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O Molecular Weight: 220,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173114 CAS-Nummer: 66549-00-6 |