3-(4-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28171-1G
APOSPC28171-1GEA
1570
EUR
APOSPC28171-1G
3-(4-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(4-Fluorophenoxy)butan-2-one
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Molecular Weight: 182,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243670 CAS-Nummer: 30343-25-0 |