6-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazin-5-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28173-1G
APOSPC28173-1GEA
1570
EUR
APOSPC28173-1G
6-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazin-5-ol, tech
6-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazin-5-ol
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃O Molecular Weight: 255,196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665260 CAS-Nummer: 339102-74-8 |