1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28179-1G
APOSPC28179-1GEA
1570
EUR
APOSPC28179-1G
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₇H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 294,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571450 CAS-Nummer: 478259-93-7 |