6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28182-1G
APOSPC28182-1GEA
1570
EUR
APOSPC28182-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, tech
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06637318 CAS-Nummer: 874830-60-1 |