3-Amino-2-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28186-1G
APOSPC28186-1GEA
1570
EUR
APOSPC28186-1G
3-Amino-2-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, tech
3-Amino-2-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Formel:
C₉H₆F₃N₃O Molecular Weight: 229,159 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00714352 CAS-Nummer: 152062-96-9 |