1-Cyclopropyl-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28191-1G
APOSPC28191-1GEA
1570
EUR
APOSPC28191-1G
1-Cyclopropyl-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
1-Cyclopropyl-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₄FNO₂ Molecular Weight: 259,276 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871749 CAS-Nummer: 478247-85-7 |