8-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28192-1G
APOSPC28192-1GEA
1570
EUR
APOSPC28192-1G
8-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, tech
8-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₈H₃ClF₅N₃ Molecular Weight: 271,575 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082839 CAS-Nummer: 478248-92-9 |