1-[(3-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28194-1G
APOSPC28194-1GEA
1570
EUR
APOSPC28194-1G
1-[(3-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
1-[(3-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₇H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 294,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012366 CAS-Nummer: 439120-70-4 |