1-(4-Fluorobenzoyl)piperidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28197-1G
APOSPC28197-1GEA
1120
EUR
APOSPC28197-1G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidin-4-one 95%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidin-4-one
Formel:
C₁₂H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 221,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115038 CAS-Nummer: 866144-28-7 |