1-(4-Fluorophenyl)-4-(morpholin-4-yl)butan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28198-1G
APOSPC28198-1GEA 1570 EUR
APOSPC28198-1G
1-(4-Fluorophenyl)-4-(morpholin-4-yl)butan-1-one, tech
1-(4-Fluorophenyl)-4-(morpholin-4-yl)butan-1-one
Formel: C₁₄H₁₈FNO₂
Molecular Weight: 251,297 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01737578
CAS-Nummer: 3800-15-5