3-(4-Chlorophenyl)-4-fluoro-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28204-1G
APOSPC28204-1GEA
538
EUR
APOSPC28204-1G
3-(4-Chlorophenyl)-4-fluoro-1H-pyrazol-5-amine 95%
3-(4-Chlorophenyl)-4-fluoro-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₉H₇ClFN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18426511 CAS-Nummer: 1246384-94-0 |