4-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28207-1G
APOSPC28207-1GEA
538
EUR
APOSPC28207-1G
4-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
4-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₀H₁₀FN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18426516 CAS-Nummer: 1420660-49-6 |