N-[(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methyl]cyclopentanamine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28210-1G
APOSPC28210-1GEA
1570
EUR
APOSPC28210-1G
N-[(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methyl]cyclopentanamine, tech
N-[(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methyl]cyclopentanamine
Formel:
C₁₃H₁₈FNO Molecular Weight: 223,287 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21334157 CAS-Nummer: 1357147-53-5 |