2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-N-(propan-2-yl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28218-1G
APOSPC28218-1GEA
894
EUR
APOSPC28218-1G
2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-N-(propan-2-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-N-(propan-2-yl)acetamide
Formel:
C₁₁H₁₃ClFNO Molecular Weight: 229,678 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28506328 CAS-Nummer: 66602-64-0 |