6-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28224-250MG
APOSPC28224-250MGEA 55.1 EUR
APOSPC28224-250MG
6-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine ≥97%
6-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
Formel: C₅H₄BrFN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13659314
CAS-Nummer: 850220-97-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III