Ethyl 5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28225-1G
APOSPC28225-1GEA 0 EUR
APOSPC28225-1G
Ethyl 5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22126112
CAS-Nummer: 1370587-22-6