[5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28226-1G
APOSPC28226-1GEA
1570
EUR
APOSPC28226-1G
[5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanol 97%
[5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanol
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22126113 CAS-Nummer: 1370587-20-4 |