4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28227-1G
APOSPC28227-1GEA
538
EUR
APOSPC28227-1G
4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diol 97%
4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diol
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18395730 CAS-Nummer: 37519-09-8 |