3,3-Difluoro-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC28228-1G
APOSPC28228-1GEA
671
EUR
APOSPC28228-1G
3,3-Difluoro-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
3,3-Difluoro-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18450082 CAS-Nummer: 197067-27-9 |