1,3-Dimethyl-6-piperazino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperazine
PC28231-1G
APOSPC28231-1GEA
671
EUR
APOSPC28231-1G
1,3-Dimethyl-6-piperazino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
1,3-Dimethyl-6-piperazino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₁₃H₁₆F₃N₅ Molecular Weight: 299.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607951 CAS-Nummer: 952183-62-9 |