2-[4-(Trifluoromethyl)phenethyl]piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28232-1G
APOSPC28232-1GEA
671
EUR
APOSPC28232-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenethyl]piperazine 95%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenethyl]piperazine
Formel:
C₁₃H₁₇F₃N₂ Molecular Weight: 258,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100209 CAS-Nummer: 1033463-32-9 |