4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28233-1G
APOSPC28233-1GEA
894
EUR
APOSPC28233-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzaldehyde 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O Molecular Weight: 240,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19586808 CAS-Nummer: 1393125-27-3 |