4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28234-1G
APOSPC28234-1GEA
894
EUR
APOSPC28234-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 256.181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19431019 CAS-Nummer: 1495970-13-2 |