6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC28238-5G
APOSPC28238-5GEA
140
EUR
APOSPC28238-5G
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Formel:
C₁₁H₁₂BrFN₂ Molecular Weight: 271.129 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16660227 CAS-Nummer: 1231930-33-8 |