Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28249-250MG
APOSPC28249-250MGEA
87
EUR
APOSPC28249-250MG
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉F₃O₄ Molecular Weight: 274.193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28403629 CAS-Nummer: 896732-44-8 |