3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3,5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC2826-1G
APOSPC2826-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2826-1G
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 105…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042476 CAS-Nummer: 140675-42-9 |