8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28270-1G
PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA
383
EUR
APOSPC28270-1G
APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406878 CAS-Nummer: 1823188-42-6 |